Merck
AMBH97F05FA3
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-5-(methylsulfonyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.25
MDL番号:
Iupac Name
3-methoxy-5-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NO3S/c1-12-7-3-6(9)4-8(5-7)13(2,10)11/h3-5H,9H2,1-2H3
InChI Key
XBZBDCOVNQRWPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62606-02-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/62606-02-4.html