Merck
AMBH97F05F8C
Ambeed, Inc.
2-Amino-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-7,8-dihydro-5(6H)-quinazolinone
Inchi Code
1S/C8H9N3O/c9-8-10-4-5-6(11-8)2-1-3-7(5)12/h4H,1-3H2,(H2,9,10,11)
InChI Key
ZXWJMLMXKMSYTP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/21599-36-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/21599-36-0.html