Merck
AMBH97F05A3E
Ambeed, Inc.
(2-Iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.03
MDL番号:
Iupac Name
[2-iodo-4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C8H6F3IO/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)7(12)3-6/h1-3,13H,4H2
InChI Key
KYPRZVRKNSVLNI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/873005-49-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/873005-49-3.html