Merck
AMBH97F05A36
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4,5-difluoronitrobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.54
MDL番号:
Iupac Name
1-chloro-2,3-difluoro-5-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H2ClF2NO2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H
InChI Key
BSKCLLCICPDISV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53780-44-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/53780-44-2.html