Merck
AMBH97F04B95
Ambeed, Inc.
9,10-Bis(bromomethyl)anthracene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
364.08
MDL番号:
Iupac Name
9,10-bis(bromomethyl)anthracene
Inchi Code
1S/C16H12Br2/c17-9-15-11-5-1-2-6-12(11)16(10-18)14-8-4-3-7-13(14)15/h1-8H,9-10H2
InChI Key
YHEMDXGFCREMGG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34373-96-1.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34373-96-1.html