Merck
AMBH97F04B73
Ambeed, Inc.
1-(1,4-Dioxaspiro[4.5]decan-8-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.24
MDL番号:
Iupac Name
1-(1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H16O3/c1-8(11)9-2-4-10(5-3-9)12-6-7-13-10/h9H,2-7H2,1H3
InChI Key
JQOQTIDXAITFEU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35477-39-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35477-39-5.html