Merck
AMBH97F04556
Ambeed, Inc.
1-(3-Bromoquinolin-5-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.09
MDL番号:
Iupac Name
1-(3-bromoquinolin-5-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H8BrNO/c1-7(14)9-3-2-4-11-10(9)5-8(12)6-13-11/h2-6H,1H3
InChI Key
YXGYHHIXHGJGJY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2007916-77-8.html
Synonym
1-(3-bromoquinolin-5-yl)ethanone
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2007916-77-8.html