Merck
AMBH97F0433B
Ambeed, Inc.
(S)-tert-Butyl 3-(tert-butylcarbamoyl)piperazine-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
285.39
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl (3S)-3-[(tert-butylamino)carbonyl]-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H27N3O3/c1-13(2,3)16-11(18)10-9-17(8-7-15-10)12(19)20-14(4,5)6/h10,15H,7-9H2,1-6H3,(H,16,18)/t10-/m0/s1
InChI Key
NASIOHFAYPRIAC-JTQLQIEISA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/150323-35-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
試験成績書(COA)