Merck
AMBH97F03EEA
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-3-iodobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.09
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-amino-3-iodobenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-2-13-9(12)6-3-4-8(11)7(10)5-6/h3-5H,2,11H2,1H3
InChI Key
ICFCBYVKPRHTPR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62875-84-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)