Merck
AMBH97BA1248
Ambeed, Inc.
3-Perfluorohexyl-1,2-epoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
376.12
MDL番号:
Iupac Name
2-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptyl)oxirane
Inchi Code
1S/C9H5F13O/c10-4(11,1-3-2-23-3)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h3H,1-2H2
InChI Key
KGYUZRBIQCDOCN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38565-52-5.html
ピクトグラム
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/38565-52-5.html