Merck
AMBH97BA0E2E
Ambeed, Inc.
Isopropyl hexanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.24
MDL番号:
Iupac Name
isopropyl hexanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-4-5-6-7-9(10)11-8(2)3/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
JSHDAORXSNJOBA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2311-46-8.html
ピクトグラム
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2311-46-8.html