Merck
AMBH97BA0827
Ambeed, Inc.
1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)cyclopropanecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.19
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H9F3O2/c12-11(13,14)8-3-1-7(2-4-8)10(5-6-10)9(15)16/h1-4H,5-6H2,(H,15,16)
InChI Key
VVUFHHAYGVZPTQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886366-13-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886366-13-8.html