Merck
AMBH97BA0321
Ambeed, Inc.
2,5-Diphenyl-1,3,4-oxadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.25
MDL番号:
Iupac Name
2,5-diphenyl-1,3,4-oxadiazole
Inchi Code
1S/C14H10N2O/c1-3-7-11(8-4-1)13-15-16-14(17-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI Key
DCJKUXYSYJBBRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/725-12-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/725-12-2.html