Merck
AMBH97BA02EB
Ambeed, Inc.
(2-Butyl-5-nitrobenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
339.35
MDL番号:
Iupac Name
(2-butyl-5-nitro-1-benzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone
Inchi Code
1S/C19H17NO5/c1-2-3-4-17-18(19(22)12-5-8-14(21)9-6-12)15-11-13(20(23)24)7-10-16(15)25-17/h5-11,21H,2-4H2,1H3
InChI Key
ZJZKLBXEGZKOBW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/141645-16-1.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/141645-16-1.html