Merck
AMBH97BA0035
Ambeed, Inc.
N,N-Bis-Boc-N-allylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.33
MDL番号:
Iupac Name
di(tert-butyl) allylimidodicarbonate
Inchi Code
1S/C13H23NO4/c1-8-9-14(10(15)17-12(2,3)4)11(16)18-13(5,6)7/h8H,1,9H2,2-7H3
InChI Key
YLJIUBLSFUQBSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/115269-99-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/115269-99-3.html