Merck
AMBH97BA0033
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(4-isopropylphenyl)ethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.26
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-2-(4-isopropylphenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C11H17NO/c1-8(2)9-3-5-10(6-4-9)11(12)7-13/h3-6,8,11,13H,7,12H2,1-2H3
InChI Key
XUXBDVIKYGKHEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/910443-18-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/910443-18-4.html