Merck
AMBH97B9F99D
Ambeed, Inc.
2-Methyl-4-(methylthio)butan-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
133.26
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-4-(methylthio)butan-2-amine
Inchi Code
1S/C6H15NS/c1-6(2,7)4-5-8-3/h4-5,7H2,1-3H3
InChI Key
YFVBCAVONOZEII-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1600814-98-9.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1600814-98-9.html