Merck
AMBH97B9F75D
Ambeed, Inc.
Lenalidomide-5-Br
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
323.15
MDL番号:
Iupac Name
3-(5-bromo-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione
Inchi Code
1S/C13H11BrN2O3/c14-8-1-2-9-7(5-8)6-16(13(9)19)10-3-4-11(17)15-12(10)18/h1-2,5,10H,3-4,6H2,(H,15,17,18)
InChI Key
CMRQAKJTXKOGSF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1010100-26-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1010100-26-1.html