Merck
AMBH97B9F704
Ambeed, Inc.
2,4,6-Trimethylbenzene-1,3,5-tricarbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
195.22
Iupac Name
2,4,6-trimethylbenzene-1,3,5-tricarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H9N3/c1-7-10(4-13)8(2)12(6-15)9(3)11(7)5-14/h1-3H3
InChI Key
WURVTDKUHZJPJX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1206-85-5.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1206-85-5.html