Merck
AMBH97B9F6EE
Ambeed, Inc.
1,1,2,2-Tetra-p-tolylethene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
388.55
MDL番号:
Iupac Name
1,1,2,2-tetra-p-tolylethene
Inchi Code
1S/C30H28/c1-21-5-13-25(14-6-21)29(26-15-7-22(2)8-16-26)30(27-17-9-23(3)10-18-27)28-19-11-24(4)12-20-28/h5-20H,1-4H3
InChI Key
KNBCWMJBIJTDTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5831-43-6.html
Synonym
Tetra-p-tolylethene
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)