Merck
AMBH97B9F59D
Ambeed, Inc.
1,4,7-Tris(carboxymethyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane Tetrahydrocloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
346.38
MDL番号:
Iupac Name
2,2',2''-(1,4,7,10-tetraazacyclododecane-1,4,7-triyl)triacetic acid
Inchi Code
1S/C14H26N4O6/c19-12(20)9-16-3-1-15-2-4-17(10-13(21)22)6-8-18(7-5-16)11-14(23)24/h15H,1-11H2,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI Key
HHLZCENAOIROSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/114873-37-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/114873-37-9.html