Merck
AMBH97B9F4E6
Ambeed, Inc.
3,4-Dichlorothiophene-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.04
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-thiophenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H2Cl2O2S/c6-2-1-10-4(3(2)7)5(8)9/h1H,(H,8,9)
InChI Key
SHYXCAMRUUVZKJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/61209-02-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/61209-02-7.html