Merck
AMBH97B9F4BF
Ambeed, Inc.
4-(2-Fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
226.21
MDL番号:
Iupac Name
4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)morpholine
Inchi Code
1S/C10H11FN2O3/c11-9-7-8(13(14)15)1-2-10(9)12-3-5-16-6-4-12/h1-2,7H,3-6H2
InChI Key
ZEQCFSSBZPZEFJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2689-39-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2689-39-6.html