Merck
AMBH97B9F2FF
Ambeed, Inc.
2-Methoxypyridine-3,4-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.16
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-3,4-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H9N3O/c1-10-6-5(8)4(7)2-3-9-6/h2-3H,8H2,1H3,(H2,7,9)
InChI Key
YAIFNSSQKVRCSO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33631-04-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33631-04-8.html