Merck
AMBH96F10A61
Ambeed, Inc.
4-Chloro-6-nitroquinoline-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.61
MDL番号:
Iupac Name
4-chloro-6-nitro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H4ClN3O2/c11-10-6(4-12)5-13-9-2-1-7(14(15)16)3-8(9)10/h1-3,5H
InChI Key
QRUCHOLKZVCUAH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214470-37-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/214470-37-8.html