Merck
AMBH96F108AF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-chloroisonicotinonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
217.45
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-2-chloroisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrClN2/c7-5-3-10-6(8)1-4(5)2-9/h1,3H
InChI Key
IQRASQKEIRAODK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211515-17-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1211515-17-1.html