Merck
AMBH96F10856
Ambeed, Inc.
1-(Isoquinolin-8-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
171.2
MDL番号:
Iupac Name
1-(8-isoquinolinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H9NO/c1-8(13)10-4-2-3-9-5-6-12-7-11(9)10/h2-7H,1H3
InChI Key
FUYYTGDVYCCNEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1053655-98-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1053655-98-3.html