Merck
AMBH96F107CA
Ambeed, Inc.
5-(Aminomethyl)furan-2-carbonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
158.59
MDL番号:
Iupac Name
5-(aminomethyl)-2-furonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H6N2O.ClH/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5;/h1-2H,3,7H2;1H
InChI Key
VXYGVONDVBPKOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203792-32-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/203792-32-9.html