Merck
AMBH9614FE66
Ambeed, Inc.
8-Chloro-3-methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
168.59
MDL番号:
Iupac Name
8-chloro-3-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H5ClN4/c1-4-9-10-6-5(7)8-2-3-11(4)6/h2-3H,1H3
InChI Key
RIWAMVRPNJEQJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/68774-78-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)