Merck
AMBH9614FDFC
Ambeed, Inc.
6-Chloroquinoline-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
188.62
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5ClN2/c11-8-2-4-10-7(5-8)1-3-9(6-12)13-10/h1-5H
InChI Key
HUEJYSXRUMFXCZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52313-35-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/52313-35-6.html