Merck
AMBH9614FDB4
Ambeed, Inc.
4-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.29
MDL番号:
Iupac Name
4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Inchi Code
1S/C15H15N/c1-2-6-12(7-3-1)13-10-11-16-15-9-5-4-8-14(13)15/h1-9,13,16H,10-11H2
InChI Key
YUEVNAMKBJHWDG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/30290-78-9.html
Synonym
4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)