Merck
AMBH9614FDA5
Ambeed, Inc.
3-Bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
267.55
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-3'-chloro-1,1'-biphenyl
Inchi Code
1S/C12H8BrCl/c13-11-5-1-3-9(7-11)10-4-2-6-12(14)8-10/h1-8H
InChI Key
XDPLWYUXKVCBFV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/844856-42-4.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/844856-42-4.html