Merck
AMBH9614FD2F
Ambeed, Inc.
Methyl 3-oxo-3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
246.19
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-oxo-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoate
Inchi Code
1S/C11H9F3O3/c1-17-10(16)6-9(15)7-2-4-8(5-3-7)11(12,13)14/h2-5H,6H2,1H3
InChI Key
NMJOILIYLOHXGP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/212755-76-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/212755-76-5.html