Merck
AMBH9614FC70
Ambeed, Inc.
7-Nitroisoquinoline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
174.16
MDL番号:
Iupac Name
7-nitroisoquinoline
Inchi Code
1S/C9H6N2O2/c12-11(13)9-2-1-7-3-4-10-6-8(7)5-9/h1-6H
InChI Key
NYHHIPIPUVLUFF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13058-73-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/13058-73-6.html