Merck
AMBH9614FA48
Ambeed, Inc.
5-Bromobenzo[de]isochromene-1,3-dione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
277.07
MDL番号:
Iupac Name
5-bromo-1H,3H-benzo[de]isochromene-1,3-dione
Inchi Code
1S/C12H5BrO3/c13-7-4-6-2-1-3-8-10(6)9(5-7)12(15)16-11(8)14/h1-5H
InChI Key
LYXFXCSFCWZGNZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/24050-49-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/24050-49-5.html