Merck
AMBH9614F87B
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
302.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(4-bromo-3-formylphenoxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C14H8BrNO2/c15-13-6-5-12(7-11(13)9-17)18-14-4-2-1-3-10(14)8-16/h1-7,9H
InChI Key
SOYRVFWKJAAXNT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160182-46-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1160182-46-6.html