Merck
AMBH9614F57A
Ambeed, Inc.
Methyl thieno[2,3-d]thiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.25
MDL番号:
Iupac Name
methyl thieno[2,3-d]thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H5NO2S2/c1-10-7(9)5-2-4-6(12-5)8-3-11-4/h2-3H,1H3
InChI Key
CIJOBSXZSCLSRJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1909316-58-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1909316-58-0.html