Merck
AMBH9614F4FC
Ambeed, Inc.
Methyl 6-fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
Iupac Name
methyl 6-fluoro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H7FO2S/c1-13-10(12)9-4-6-2-3-7(11)5-8(6)14-9/h2-5H,1H3
InChI Key
SQPXPMLXQVWORI-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/550998-52-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/550998-52-2.html