Merck
AMBH9614F1B0
Ambeed, Inc.
1-Phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
242.28
Iupac Name
1-phenyl-4,5,6,7-tetrahydro-1H-indazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c17-14(18)10-6-7-13-11(8-10)9-15-16(13)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,9-10H,6-8H2,(H,17,18)
InChI Key
LKQCZYSUANDTFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/52834-14-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/52834-14-7.html