Merck
AMBH95E1324C
Ambeed, Inc.
Diethyl 5-hydroxyisophthalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
238.24
MDL番号:
Iupac Name
diethyl 5-hydroxyisophthalate
Inchi Code
1S/C12H14O5/c1-3-16-11(14)8-5-9(7-10(13)6-8)12(15)17-4-2/h5-7,13H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
PUZBTHGPBGQFLW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39630-68-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/39630-68-7.html