Merck
AMBH95E08B37
Ambeed, Inc.
Chlorocarbonic acid-(1-methyl-pentyl ester)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
164.63
MDL番号:
Iupac Name
hexan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C7H13ClO2/c1-3-4-5-6(2)10-7(8)9/h6H,3-5H2,1-2H3
InChI Key
ZLKKDYSCTUTSNA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/265659-62-9.html
Synonym
Hexan-2-yl carbonochloridate
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/265659-62-9.html