Merck
AMBH95E089D5
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5H,6H,7H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
187.04
MDL番号:
Iupac Name
2-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-4-9-3-1-2-6(9)8-5/h4H,1-3H2
InChI Key
BMXJCILXNYCNJM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1525619-20-8.html
Synonym
2-bromo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1525619-20-8.html