Merck
AMBH95E0897E
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.59
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClN2O2/c9-6-2-1-4-5(8(12)13)3-10-7(4)11-6/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI Key
NPXFUIWZQKUEQK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915140-96-4.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/915140-96-4.html