Merck
AMBH95E08635
Ambeed, Inc.
1-(4-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.16
MDL番号:
Iupac Name
1-(4-methoxy-2-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H9NO2/c1-6(10)8-5-7(11-2)3-4-9-8/h3-5H,1-2H3
InChI Key
VYESAHFYMWMHMN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59576-28-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/59576-28-2.html