Merck
AMBH95E08219
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2-methoxyphenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
230.85
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-methoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
VJWDDRPEDLXFLY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/889849-21-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/889849-21-2.html