Merck
AMBH93E4C5BE
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.06
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Inchi Code
1S/C8H8BrN/c9-7-4-6-2-1-3-8(6)10-5-7/h4-5H,1-3H2
InChI Key
AOUSQPREWBGRAO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/158331-18-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/158331-18-1.html