Merck
AMBH93E4C54A
Ambeed, Inc.
2-Isopropylmorpholine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.66
MDL番号:
Iupac Name
2-isopropylmorpholine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c1-6(2)7-5-8-3-4-9-7;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H
InChI Key
PEVRUEPOMQGBPN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1432678-91-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1432678-91-5.html