Merck
AMBH93E4C42B
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-phenylthiazole-5-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.29
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-phenyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c1-2-15-12(14)11-10(13-8-16-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3
InChI Key
VUBSBLCFFDSRJO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/99822-80-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/99822-80-7.html