Merck
AMBH93E4C1B5
Ambeed, Inc.
(3-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
314.19
Iupac Name
(3-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl)boronic acid
Inchi Code
1S/C21H19BO2/c1-21(2)19-9-4-3-8-17(19)18-11-10-15(13-20(18)21)14-6-5-7-16(12-14)22(23)24/h3-13,23-24H,1-2H3
InChI Key
UZCSDKIJFMZZDM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1092840-71-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)