Merck
AMBH93D537B6
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(aminomethyl)piperidine-1-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
250.77
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(aminomethyl)-1-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H22N2O2.ClH/c1-11(2,3)15-10(14)13-7-5-4-6-9(13)8-12;/h9H,4-8,12H2,1-3H3;1H
InChI Key
PJABFBQXCLGLSK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159823-04-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1159823-04-7.html